Print…
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
115051000 115055000
ACRO115051000EA 69.7 EUR
ACRO115051000 ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₄O₄
Peso Molecular: 254.24 g/mol
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005759
Número CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)