Print…
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)acetic acid
A11473.14 A11473.22 A11473.36
A11473.14EA 118 EUR
A11473.14 A11473.22 A11473.36
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 652-37-9 Molecular Formula: C9H10N4O4 Formula Weight: 238.20 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 279221 Merck Reference: 14,24 MDL No.: MFCD00022832
Fórmula: C₉H₁₀N₄O₄
Peso Molecular: 238.20 g/mol
Ponto de Fusão: 268…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022832
Número CAS: 652-37-9
EINECS: 211-490-2