8-Phenyltheophylline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
SIALP2278-100MGEA
203
EUR
SIALP2278-100MG
SIALP2278-1G
8-Phenyltheophylline, Sigma-Aldrich®
8-Phenyltheophylline
Fórmula:
C₁₃H₁₂N₄O₂ |
Número MDL :
MFCD00005582 Número CAS: 961-45-5 |