Print…
Theophyllin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
T0179-500G T0179-25G T0179-100G
TCIAT0179-500GEA 167 EUR
TCIAT0179-500G TCIAT0179-25G TCIAT0179-100G
Theophyllin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Theophyllin
Fórmula: C₇H₈N₄O₂
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de Fusão: 273°C
Número MDL : MFCD00079619
Número CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a167a09682ba3281a8705e60e80e20b6c0703800&vid=a167a09682ba3281a8705e60e80e20b6c0703800&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency