(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18882.18
A18882.30
A18882.09
A18882.18EA
251
EUR
A18882.18
A18882.30
A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 52509-14-5
Molecular Formula: C22H22BrO2P
Formula Weight: 429.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD00011966
Fórmula:
C₂₂H₂₂BrO₂P Ponto de Fusão: 186…189 °C |
Número MDL :
MFCD00011966 Número CAS: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |