Print…
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclohexyldimethoxy(methyl)silane
C1982-25ML C1982-500ML
TCIAC1982-25MLEA 16 EUR
TCIAC1982-25ML TCIAC1982-500ML
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane ≥98.0% (por GC)
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane
Fórmula: C₉H₂₀O₂Si
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00071752
Número CAS: 17865-32-6
EINECS: 402-140-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&vid=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %