Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39320.04
39320.09
39320.18
39320.04EA
55.7
EUR
39320.04
39320.09
39320.18
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (baseado nos metais)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.95+%
CAS No.: 69207-83-6
Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 550.53
Physical Form: Low melt crystalline mass
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 114°/0.2mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00070426
Fórmula:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Ponto de ebulição: 114 °C (0,2 mmHg) Ponto de Fusão: 40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070426 Número CAS: 69207-83-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |