Print…
Bis(pinacolato)diboron 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
330570010 330570050 330570250 330571000
ACRO330570010EA 40.5 EUR
ACRO330570010 ACRO330570050 ACRO330570250 ACRO330571000
Bis(pinacolato)diboron 98%
Bis(pinacolato)diboron
Fórmula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Peso Molecular: 253.94 g/mol
Ponto de Fusão: 135…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799570
Número CAS: 73183-34-3
Encomendar
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥97.5 %