1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22417.03
B22417.06
B22417.03EA
176
EUR
B22417.03
B22417.06
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 7567-63-7
Molecular Formula: C12H6
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 105-107°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00068621
Fórmula:
C₁₂H₆ Ponto de Fusão: 105…107 °C Densidade: 1,05 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068621 Número CAS: 7567-63-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |