Print…
Strychnine hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
S7001-100G S7001-25G S7001-5G
SIALS7001-100GEA 740 EUR
SIALS7001-100G SIALS7001-25G SIALS7001-5G
Strychnine hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Strychnine hemisulphate
Fórmula: C₄₂H₄₆N₄O₈S
Número MDL : MFCD00068328
Número CAS: 60-41-3
EINECS: 200-477-7
UN: 1692
ADR: 6.1,I