Print…
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L6882-.2MG L6882-100MG L6882-10MG L6882-2MG L6882-50MG L6882-5MG
SIALL6882-.2MGEA 64.9 EUR
SIALL6882-.2MG SIALL6882-100MG SIALL6882-10MG SIALL6882-2MG SIALL6882-50MG SIALL6882-5MG
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11865368
Número CAS: 103404-75-7