Print…
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Fornecedor: Biotium
10102-2 10102 10102-1
10102-2EA 1190 EUR
10102-2 10102. 10102-1
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Número MDL : MFCD11865368
Número CAS: 103404-75-7