Print…
D(-)-Luciferin potassium salt
Fornecedor: Promega
Sinônimos: (S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, Beetle Luciferin potassium salt, D-Luciferin potassium, Luciferin potassium salt, Firefly luciferin potassium salt, Potassium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
E1601 E1602 E1603 E1605
PROME16010005EA 117 EUR
PROME16010005 PROME16020050 PROME16030250 PROME1605
D(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fórmula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Número MDL : MFCD00044928
Número CAS: 115144-35-9