Print…
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fornecedor: Biotium
10101-2 10101 10101-1
10101-2EA 1170 EUR
10101-2 10101. 10101-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fórmula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Número MDL : MFCD00044928
Número CAS: 115144-35-9