Print…
D-(-)-Luciferin ≥98.0% (por HPLC) reagente de quimioluminescência
Fornecedor: TCI
A5030-10MG A5030-50MG
TCIAA5030-10MGEA 73 EUR
TCIAA5030-10MG TCIAA5030-50MG
D-(-)-Luciferin ≥98.0% (por HPLC) reagente de quimioluminescência
D-(-)-Luciferin
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Ponto de Fusão: 186°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042929
Número CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3
Merck Index: 14,04086
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=946085306c15b3c0d8f722e420e882f0f7d953f0&vid=2da55005546610695c29e87f604496e32c50dff8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -34.0 deg (C=1, DMF)
Luminescent test to pass test