Print…
D-(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
L9504-100MG L9504-10MG L9504-1MG L9504-50MG L9504-5MG
SIALL9504-100MGEA 3130 EUR
SIALL9504-100MG SIALL9504-10MG SIALL9504-1MG SIALL9504-50MG SIALL9504-5MG
D-(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Luciferin
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Número MDL : MFCD00042929
Número CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3