Print…
D-(-)-Luciferin
Fornecedor: Biotium
10100-2 10100 10100-1
10100-2EA 1170 EUR
10100-2 10100. 10100-1
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Número MDL : MFCD00042929
Número CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3