Print…
Retinoic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
11017-50 11017-500
CAYM11017-50EA 66.8 EUR
CAYM11017-50 CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Fórmula: C₂₀H₂₈O₂
Número MDL : MFCD00001551
Número CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0