Retinoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44540.02
44540.04
44540.77
44540.02EA
168
EUR
44540.02
44540.04
44540.77
Retinoic acid ≥98%
Retinoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 302-79-4
Molecular Formula: C20H28O2
Formula Weight: 300.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Beilstein Reference: 2057223
Merck Reference: 14,8165
MDL No.: MFCD00001551
Fórmula:
C₂₀H₂₈O₂ Ponto de Fusão: 180…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001551 Número CAS: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 Merck Index: 14,8165 |