Print…
Retinoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207341000 207340010 207340050
ACRO207341000EA 41.8 EUR
ACRO207341000 ACRO207340010 ACRO207340050
Retinoic acid 97%
Retinoic acid
Fórmula: C₂₀H₂₈O₂
Ponto de Fusão: 179…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001551
Número CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %