Print…
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Fornecedor: Cayman Chemical
10168-10 10168-5 10168-50 10168-1
CAYM10168-10EA 202 EUR
CAYM10168-10 CAYM10168-5 CAYM10168-50 CAYM10168-1
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Fórmula: C₂₆H₃₆N₂O₃
Número CAS: 119520-58-0
UN: 1231
ADR: 3 II