Print…
N(α)-Boc-L-histidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-His-OH
B1634-25G B1634-5G
TCIAB1634-25GEA 95 EUR
TCIAB1634-25G TCIAB1634-5G
N(α)-Boc-L-histidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N(α)-Boc-L-histidine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Número MDL : MFCD00065576
Número CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f11c297b8fd2557b21ac315d673ffd9db9530a&vid=e1f11c297b8fd2557b21ac315d673ffd9db9530a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency