N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-His-OH
B22042.03
B22042.06
B22042.03EA
25.1
EUR
B22042.03
B22042.06
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Purity: 98+%
CAS No.: 17791-52-5
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 755289
Fórmula:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Ponto de Fusão: ∼ 198 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065576 Número CAS: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |