Print…
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Boc-His-OH
275590010 275590050 275590250
ACRO275590010EA 24.5 EUR
ACRO275590010 ACRO275590050 ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
N(α)-Boc-L-histidine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Ponto de Fusão: 196…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065576
Número CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)