N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-D-His-OH
L08810.03
L08810.MD
L08810.03EA
87.3
EUR
L08810.03
L08810.MD
N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
N(α)-Boc-D-histidine
Purity: 98+%
CAS No.: 50654-94-9
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 197° dec.
Beilstein Reference: 4196575
Optical Rotation: -26° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00037851
Fórmula:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Ponto de Fusão: ∼ 197 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00037851 Número CAS: 50654-94-9 |