Print…
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol , 99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Magnesium aluminum i-propoxide
36591.AC 36591.AE
36591.ACEA 103 EUR
36591.AC 36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol , 99.9% (baseado em metais)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 69207-83-6 Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 550.53 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 130-142°/2.0mm UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00070426
Fórmula: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
Peso Molecular: 550.965 g/mol
Ponto de ebulição: 130…142 °C (2.0 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070426
Número CAS: 69207-83-6
UN: 1219
ADR: 3 II