1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15114.06
A15114.14
A15114.06EA
25.1
EUR
A15114.06
A15114.14
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one
Purity: 98+%
CAS No.: 614-57-3
Molecular Formula: C17H14O
Formula Weight: 234.30
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1870052
Fórmula:
C₁₇H₁₄O Ponto de Fusão: 100…102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020692 Número CAS: 614-57-3 EINECS: 210-385-9 |