Print…
Hesperidin ≥90.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
H0049-25G H0049-500G H0049-100G
TCIAH0049-25GEA 34 EUR
TCIAH0049-25G TCIAH0049-500G TCIAH0049-100G
Hesperidin ≥90.0% (por HPLC, análise de titulação)
Hesperidin
Fórmula: C₂₈H₃₄O₁₅
Número MDL : MFCD00075663
Número CAS: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
Merck Index: 14,04671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c2eed32f6a96745d404c99867cb996c0916d3ec&vid=0c2eed32f6a96745d404c99867cb996c0916d3ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %