4-(Benzyloxy)benzaldehyde em poliestireno, reticulado com 2% DVB 200-400 mesh
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
8.55026.0100
8.55026.0025
8.55026.0005
01-64-0182-100EA
1310
EUR
01-64-0182-100
01-64-0182-25
01-64-0182-5
4-(Benzyloxy)benzaldehyde em poliestireno, reticulado com 2% DVB 200-400 mesh
4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₂ Peso Molecular: 212.25 g/mol Ponto de ebulição: 366 |
Número MDL :
MFCD00003387 Número CAS: 4397-53-9 |