Print…
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230502-10G 230502-50G
SIAL230502-10GEA 156 EUR
SIAL230502-10G SIAL230502-50G
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Fórmula: C₂H₆BrCuS
Peso Molecular: 205.58 g/mol
Número MDL : MFCD00043295
Número CAS: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5