Print…
D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G5269-100G G5269-10G G5269-10MG G5269-25G G5269-50G
SIALG5269-100GEA 1200 EUR
SIALG5269-100G SIALG5269-10G SIALG5269-10MG SIALG5269-25G SIALG5269-50G
D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₇
Peso Molecular: 194.139 g/mol
Número MDL : MFCD00166981
Número CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4