Print…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
G0055-25G G0055-500G G0055-100G
TCIAG0055-25GEA 16 EUR
TCIAG0055-25G TCIAG0055-500G TCIAG0055-100G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99.0% (por análise titulométrica)
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00135622
Número CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Merck Index: 14,04467
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3709793f7c1acbe9eb8b7babf146eb740c81b166&vid=3709793f7c1acbe9eb8b7babf146eb740c81b166&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.5 to +19.5 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency