Print…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
851450-100G-A 851450-1KG-A
SIAL851450-100G-AEA 102 EUR
SIAL851450-100G-A SIAL851450-1KG-A
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00135622
Número CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3