D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
A15861.14
A15861.22
A15861.36
A15861.14EA
32.6
EUR
A15861.14
A15861.22
A15861.36
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Purity: 99%
CAS No.: 32449-92-6
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Melting Point: 174° dec.
Beilstein Reference: 83595
Merck Reference: 14,4467
Optical Rotation: +19° (c=8 in water)
MDL No.: MFCD00135622
Fórmula:
C₆H₈O₆ Ponto de Fusão: 174 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135622 Número CAS: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 Merck Index: 14,4467 |