(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M em hexanos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
385330050
385330250
385331000
385335000
ACRO385330050EA
75.9
EUR
ACRO385330050
ACRO385330250
ACRO385331000
ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M em hexanos
(Trimethylsilyl)diazomethane
Fórmula:
C₄H₁₀N₂Si Densidade: 0,675 g/cm³ Ponto de Inflamação: –23 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053946 Número CAS: 18107-18-1 UN: 1992 ADR: 3,II |
Appearance | Clear yellow Solution |
Strength | 1.9 to 2.4 M |