Print…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0939-25G P0939-5G
TCIAP0939-25GEA 96 EUR
TCIAP0939-25G TCIAP0939-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00006415
Número CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&vid=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C