Print…
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H50176.03 H50176.MD
H50176.03EA 303 EUR
H50176.03 H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 77790-61-5 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01691538
Fórmula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01691538
Número CAS: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III