Print…
Carbamazepine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 93.2 EUR
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 189…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005073
Número CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %