Print…
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-1-(4-(methylthio)phenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone
M2028-25G M2028-500G
TCIAM2028-25GEA 23 EUR
TCIAM2028-25G TCIAM2028-500G
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₂S
Peso Molecular: 279.3977 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00083014
Número CAS: 71868-10-5
EINECS: 400-600-6
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ff6430dfcece8e39f5626ab13058fad80c49322&vid=0ff6430dfcece8e39f5626ab13058fad80c49322&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C