Print…
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
P0767-25G P0767-1G P0767-5G
TCIAP0767-25GEA 164 EUR
TCIAP0767-25G TCIAP0767-1G TCIAP0767-5G
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Fórmula: C₃₂H₁₆N₈Zn
Número MDL : MFCD00041955
Número CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb46b41e09719cc6e165f824ddd301452bad384&vid=beb46b41e09719cc6e165f824ddd301452bad384&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Lambda max. 668.0 to 670.0 nm (DMF)
Molar extinction coefficient min. 140,000 (668.0 to 670.0 nm)