Print…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II), [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II), [1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
470554-1G 470554-5G
SIAL470554-1GEA 113 EUR
SIAL470554-1G SIAL470554-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Fórmula: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
Peso Molecular: 683.98 g/mol
Número MDL : MFCD00270284
Número CAS: 67292-34-6