Print…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II)
B3374-1G B3374-5G
TCIAB3374-1GEA 42 EUR
TCIAB3374-1G TCIAB3374-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride
Fórmula: C₃₄H₂₈Cl₂CoFeP₂
Número MDL : MFCD03427161
Número CAS: 67292-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef9079ae14971c3ce06cd15d94dbc3155a3bbc5&vid=f24368b5da4d6ddae897499849dc0b5470e78825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %