Print…
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dysprosium (III) acetylacetonate hydrate
13219.06 13219.14
13219.06EA 86.5 EUR
13219.06 13219.14
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14637-88-8 Molecular Formula: C15H21DyO6.xH2O Formula Weight: 459.83(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013489
Fórmula: C₁₅H₂₁DyO₆· xH₂O
Peso Molecular: 459.83 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013489
Número CAS: 14637-88-8