Print…
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
723614-1G 723614-5G
SIAL723614-1GEA 147 EUR
SIAL723614-1G SIAL723614-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₄H₂₆BNO₂
Peso Molecular: 371.29 g/mol
Número MDL : MFCD13195770
Número CAS: 267221-88-5