4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51946.03
H51946.06
H51946.03EA
67.6
EUR
H51946.03
H51946.06
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
Molecular Formula: C24H26BNO2
Formula Weight: 371.29
MDL No.: MFCD13195770
Fórmula:
C₂₄H₂₆BNO₂ Peso Molecular: 371.29 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13195770 Número CAS: 267221-88-5 |