Print…
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilfenol
L01519.03 L01519.06
L01519.03EA 38 EUR
L01519.03 L01519.06
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizada
Methyl vinyl sulphone
Stabilized with 200 ppm 4-tert-butylphenol
Purity: 95% CAS No.: 3680-02-2 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 115-117°/19mm Beilstein Reference: 878198 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007567
Fórmula: C₃H₆O₂S
Ponto de ebulição: 115…117 °C (19 mmHg)
Densidade: 1,212
Ponto de Inflamação: >109 °C (228 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007567
Número CAS: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I