Print…
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
306730100 306730010 306730500
ACRO306730100EA 156 EUR
ACRO306730100 ACRO306730010 ACRO306730500
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizada
Methyl vinyl sulphone
Fórmula: C₃H₆O₂S
Peso Molecular: 106.15 g/mol
Ponto de ebulição: 115…117 °C (19 mmHg)
Densidade: 1.21 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007567
Número CAS: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol