trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
A15527.03EA
96.9
EUR
A15527.03
A15527.06
A15527.14
A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2345-61-1
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1720279
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064237
Fórmula:
C₃H₃ClO₂ Ponto de Fusão: 81…85 °C |
Número MDL :
MFCD00064237 Número CAS: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 UN: 3261 ADR: 8,II |