Print…
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
314570050 314570250
ACRO314570050EA 65.2 EUR
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de ebulição: 49 °C (,2 mmHg)
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013258
Número CAS: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %