Print…
Diclofenac sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
J62609.06 J62609.14 J62609.22
J62609.06EA 56.5 EUR
J62609.06 J62609.14 J62609.22
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Ponto de Fusão: 283…285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082251
Número CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3081